Få mere at vide
Thermo Scientific Biosikkerhedsskab KI-test - Fisherbrand Biosikkerhedsskab
Artikelnummer. 30503418
Skift visning
Produkttype:
Europæisk KI-test
Artikelnummer. Produkttype
30503418 Europæisk KI-test
1 options
Artikelnummer. 30503418 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. BSCKIFIS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Europæiske KI Diskos-test for Fisherbrand biosikkerhedsskabe for at vurdere operatørbeskyttelse i henhold til standarder og regler.
  • Udført i overensstemmelse med CEN BS EN12469:2000 (Tabel 5) for mikrobiologiske sikkerhedsskabe.
  • Vurderer operatør-/personlig beskyttelse ved hjælp af KI Discus-testmetoden.
  • Gælder både under idriftsættelse og årlig rutinemæssig vedligeholdelsestest.
  • I overensstemmelse med nationale reguleringsretningslinjer, herunder HSE (UK), som anbefaler årlig testning.
I overensstemmelse med den europæiske standard for mikrobiologiske sikkerhedsskabe, CEN BS EN12469:2000 (Tabel - 5), er KI Discus-testen angivet som en valgfri test til bruger-/personlig beskyttelse. Dette gælder både for kommissionering og årlig rutinemæssig vedligeholdelsestest. Dog bør nationale regler altid overholdes, da nogle nationale regler, såsom dem fra HSE (UK), anbefaler, at KI Diskos-testen udføres mindst årligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Biosikkerhedsskabe
Varighed 1 år
Produkttype Europæisk KI-test