Få mere at vide
Unity Lab Services™ Biosikkerhedsskab IQOQ Service
Artikelnummer. 17927792
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Biosikkerhedsskabe
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17927792 Biosikkerhedsskabe
1 options
Artikelnummer. 17927792 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. IOQBSCMVS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
IQOQ service til klasse II biosikkerhedsskabe.
  • IQ: Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyninger og andet tilbehør ankom ubeskadiget som angivet i salgsordren.
  • Verificerer, at udstyr og alt andet tilbehør er samlet og installeret. Enhver unormal hændelse observeret under IQ'en er dokumenteret i IQ-protokollen.
  • Verificerer, at installationsstedet og udstyrsmiljøet opfylder producentens specificerede miljøkrav.
  • Konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent registreres.
  • Installation af udstyr er IKKE inkluderet.
  • OQ: Systemkomponentoplysninger detaljerede konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent er blevet registreret (hvis relevant).
  • Verificerer vigtige udstyrsfunktioner og sikrer, at udstyret fungerer som forventet af producenten og i overensstemmelse med standarder og krav.
  • Nøgletest varierer baseret på relevant certificeringsstandard (NSF49/EN12469/DIN12480). Eksempler: filterlækage, DEHS, lufthastighed, elektrisk sikkerhed, luftstrømsrøgmønster, KI-DISCUS™ .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Biosikkerhedsskabe
Produkttype IQ/OQ Service