Få mere at vide
Thermo Scientific™ BIOS 16 og A bioprocesseringscentrifuger med innovativ GreenCool-teknologi
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific BIOS 16 og BIOS A Centrifuger er højkapacitets centrifuger, der er specielt designet til store kapacitets- og bioprocesseringsapplikationer. Disse innovative gulvstående instrumenter indeholder GreenCool-teknologi, som benytter et naturligtCO2-kølesystem , der overholder kommende EU- og EPA-regler for F-gas. Dette kølemiddel har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) på 1, hvilket markant reducerer miljøpåvirkningen ved centrifugedrift. Derudover tilbyder GreenCool-teknologien reduceret energiforbrug, hvilket reducerer driftsomkostninger, hurtig nedkøling og fremragende temperaturstabilitet.
Disse centrifuger fås i to modeller og tilbyder fleksibilitet til at vælge rotorer med højere kapacitet eller matche eksisterende arbejdsgange med et valg mellem ni Thermo Scientific rotorer:
- BIOS 16: Kapacitet på op til 8 x 2L. Maksimal hastighed/RCF: 5.400 rpm/8.500 x g, understøtter en række flasker, rør og bioprocesbeholdere
- BIOS A: Kapacitet på op til 10 x 1L. Maksimal hastighed/RCF: 6.250 rpm/12.000 x g, understøtter 1L flasker, med Fiberlite rotor
Begge modeller er fremstillet i Tyskland, et certificeret zero-waste anlæg, der bruger 100% vedvarende energi.
BIOS-serien giver enestående kapacitet til behandling i store mængder, samtidig med at brugervenlig drift og globale overholdelsesstandarder opretholdes. Forbedret ergonomi, reduceret støjniveau og lavere vægt bidrager til et forbedret laboratoriemiljø. Centrifugerne er kompatible med forskellige rotorer, spande, foringer, adaptere, forbrugsvarer og software, hvilket tilbyder en omfattende løsning for effektiv og bæredygtig bioprocessering i moderne faciliteter.
Thermo Scientific Funktioner:
- GreenCool-teknologi: Et naturligt kølemiddelssystem, der giver op til 15% energibesparelse sammenlignet med den tidligere model, reducerer driftsomkostningerne.
- Auto-Door Funktion: Åbn og luk centrifugedøren automatisk ved hjælp af en simpel trykknapbetjening.
- Auto-Lid Funktion: Øjeblikkelig åbning og lukning af rotoren med opbevaring af låget for øget brugervenlighed.
- Akkumuleret centrifugaleffekt (ACE) funktion: Justerer automatisk driftstiden for at tage højde for og eliminere accelerations-/decelerationsvariationer, som ellers kunne føre til ufuldstændig adskillelse af blodplader.
- Centri-Touch Interface: Lys, meget synlig og handskevenlig skærm giver intuitiv kontrol og datavisualisering, hvilket forenkler opsætningen af kørsler med funktionen Thermo Scientific Centri-Cross til at konvertere dine eksisterende protokoller.
- Eco-Spin Teknologi: Energibesparelser på op til 64 % ved brug af forrudeskiver.
- Datastyring: Kompatibel med Centri-Log Plus datastyringssoftware til FDA 21 CFR Part 11 overholdelse.
- Forbindelse: Centri-Vue-applikation™ til øjeblikkelig fjernovervågning og -kontrol.
- Flere forbrugsmuligheder, herunder Thermo Scientific SteriBIOS-flasker, Thermo Scientific CentriPAK bioprocesbeholdere og TPP TubeSpin® Bioreactor
Globale standarder:
- UL opført
- CE-mærke
- RoHS-kompatibel
- WEEE-kompatibel
- IEC 61010-1
- IEC 61010-2-020
- IEC 61326-1 Klasse B
- EN ISO 14971
- EN ISO 9001
Tidligere modeller: Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 Centrifuge og Thermo Scientific Sorvall BIOS A Centrifuge
TubeSpin er et registreret varemærke for TPP
De produkter, der nævnes på denne side, er til laboratoriebrug. Det er kundens ansvar at sikre, at produktets ydeevne er egnet til kundernes specifikke brug eller anvendelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 x 2000 ml |
| Maks. Hastighed | 5,400 rpm |
| Maks. RCF | 8.500 x g |
| Kølet | CFC-fri |
| Produktlinje | Sorvall |
| Spænding | 380/400 V |
| Produkttype | BIOS 16 Stor Kapacitet |