Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bioreactor Probesamling til brug med bioreaktorer til engangsbrug
Artikelnummer. 30040280 Shop alle Thermo Scientific produkter
Inkluderer:
Aseptiquick G Connector
Kleenpak Stik
Artikelnummer. 30040280
Brand: Thermo Scientific™ SH30720.02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bioreactor Sondesamling for HyPerforma™ og DynaDrive™ Bioreaktorer til engangsbrug.
  • De Thermo Scientific™ Bioreactor Probe Assembly (ikke-steril) bruges til at pakke pH- og DO-proberne til sterilisering og til aseptisk at forbinde dem til BPC'erne for Thermo Scientific™ Bioreaktorer til engangsbrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Silikone
Til brug med HyPerforma™ Bioreaktorer til engangsbrug, DynaDrive™ Bioreaktorer til engangsbrug
Inkluderer Kleenpak Stik
Farve Klar
Produkttype Sondesamling