Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bioreactor Probesamling til brug med bioreaktorer til engangsbrug
Shop alle Thermo Scientific produkter
Inkluderer:
Aseptiquick G Connector
Kleenpak Stik
Beskrivelse
- De Thermo Scientific™ Bioreactor Probe Assembly (ikke-steril) bruges til at pakke pH- og DO-proberne til sterilisering og til aseptisk at forbinde dem til BPC'erne for Thermo Scientific™ Bioreaktorer til engangsbrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Silikone |
| Til brug med | HyPerforma™ Bioreaktorer til engangsbrug, DynaDrive™ Bioreaktorer til engangsbrug |
| Inkluderer | Aseptiquick G Connector |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Sondesamling |