Beskrivelse
- Sikret PCR ren, steril, pyrogen-, ATP- og DNA-free
- Til brug i medicinal- og fødevareindustrien, molekylærbiologi og celleteknologi
- Batchnummer og udløbsdato på hver blisterpakning
- Hvert produktionsparti inspiceres løbende af et uafhængigt laboratorium
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50 til 1000 μL |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Neutral |
| Rack farve | Blå |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | epT.I.P.S.™ Singler |
| Længde (metrisk) | 71mm |
| Rene krav | Biopur™ |
| Emballage | Singler |
| Vis mere |