Få mere at vide
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Singler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15861475
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 20μ L
2 til 200μ L
50 til 1000 μL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15861475 2 til 200μ L Pakke med 100
15851475 0,1 til 20μ L Pakke med 100
15871475 50 til 1000 μL Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15861475 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030010043
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Læg i indkøbskurv
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Singler er den perfekte kombination, der resulterer i reduceret spidsfastgørelse og udkastning med fuldstændig forsegling.
  • Sikret PCR ren, steril, pyrogen-, ATP- og DNA-free
  • Til brug i medicinal- og fødevareindustrien, molekylærbiologi og celleteknologi
  • Batchnummer og udløbsdato på hver blisterpakning
  • Hvert produktionsparti inspiceres løbende af et uafhængigt laboratorium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 2 til 200μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Rack farve Gul
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- epT.I.P.S.™ Singler
Længde (metrisk) 53mm
Rene krav Biopur™
Emballage Singler
Mængde 100 tips, individuelt pakket
Farvekode Gul
Produktlinje epT.I.P.S.