Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioProcess Container Støttetaske, stor (10 20 –L)
Artikelnummer. 17855887 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 kasse
Artikelnummer. Mængde
17855887 1 kasse
1 options
Artikelnummer. 17855887 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SV30200.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Thermo Scientific BioProcess Container (BPC ) Support Tote er designet til at imødekomme kravene fra forskellige krav til bioprocessing workflow.
Tasken er lavet af højkvalitets højdensitetspolyethylen (HDPE) og er usædvanlig holdbar og kemikaliebestandig. Tasken fås i to størrelser: den lille taske er til Thermo Scientific BPC'er op til 5 L, og den store kasse er til 10-L og 20-L BPC'er. Begge størrelser har slangeadgangsvinduer, der giver mulighed for påfyldning, dræning og prøveudtagning, samtidig med at de beskytter mod lys.
Funktioner af BPC Supporttote inkluderer:
  • Lysbeskyttelse låget —giver beskyttelse til lysfølsomme produkter, samtidig med at det giver adgang til BPC til brug i processen
  • Optimeret dræning —et støtteben på den store taske giver dig mulighed for at hælde pakken for forbedret dræning; mindre kasse har indbygget skrånende design
  • Validerede stabelbare —totes kan stables med låg påsat for at mindske det samlede fodaftryk
  • Sekundær indeslutning —det forsænkede gulv i bagagerummet giver sekundær indeslutning i det usandsynlige tilfælde af en lækage
  • Indbyggelige —kasser hviler inde i hinanden for at minimere den nødvendige lagerplads til processer, der kræver flere kasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 til 20 L
Mængde 1 kasse
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Thermo Scientific