Få mere at vide
Beschreibung
The Thermo Scientific BioProcess Container (BPC) Support Tote was designed to meet the demands of various bioprocessing workflow requirements. Made of high-grade high-density polyethylene (HDPE), the tote is exceptionally durable and chemical-resistant. The tote is available in two sizes: the small tote is for Thermo Scientific BPCs up to 5 L, and the large tote is for 10-L and 20-L BPCs. Both sizes have tubing access windows that allow for filling, draining, and sampling while providing protection from light.
Tasken er lavet af højkvalitets højdensitetspolyethylen (HDPE) og er usædvanlig holdbar og kemikaliebestandig. Tasken fås i to størrelser: den lille taske er til Thermo Scientific BPC'er op til 5 L, og den store kasse er til 10-L og 20-L BPC'er. Begge størrelser har slangeadgangsvinduer, der giver mulighed for påfyldning, dræning og prøveudtagning, samtidig med at de beskytter mod lys.
Funktioner af BPC Supporttote inkluderer:
- Lysbeskyttelse låget —giver beskyttelse til lysfølsomme produkter, samtidig med at det giver adgang til BPC til brug i processen
- Optimeret dræning —et støtteben på den store taske giver dig mulighed for at hælde pakken for forbedret dræning; mindre kasse har indbygget skrånende design
- Validerede stabelbare —totes kan stables med låg påsat for at mindske det samlede fodaftryk
- Sekundær indeslutning —det forsænkede gulv i bagagerummet giver sekundær indeslutning i det usandsynlige tilfælde af en lækage
- Indbyggelige —kasser hviler inde i hinanden for at minimere den nødvendige lagerplads til processer, der kræver flere kasser
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml til 5 l |
| Mængde | 1 kasse |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Thermo Scientific |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.