Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC ), 50 L, for HyPerforma™ Engangsblander DS 300, bunddræn, bestrålet
Artikelnummer. 30040288 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
Hver
Artikelnummer. Mængde
30040288 Hver
1 options
Artikelnummer. 30040288 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH30946.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Den 50 L lukkede top, bestrålet BioProcess Container (BPC ) med bundafløb er sammensat af CX3-9 enkelt bane, flerlags plastfolie og som passer inde i tromler til Thermo Scientific™ HyPerforma Engangsmixer DS 300.
Den 50 L lukkede, bestrålede BioProcess Container (BPC) med bundafløb består af CX3-9 enkelt-lags, multilags plastfilm og passer ind i tromler til Thermo Scientific™ HyPerforma Single-Use Mixer DS 300. Implementer branche-afprøvede BPC'er og liners i hele processen med forsendelse og opbevaring af dine væske-væske- og pulver-væske bioproces-blandingsapplikationer. BPC'er og liners findes i både åbne og lukkede top-designs og fremstilles med vores proprietære CX5-14 og CX3-9 film, der nemt passer i alle plastiktromlestørrelser.
Nøglefunktioner ved HyPerforma Single-Use Mixer DS 300 BPC'er og liners:
  • Alle standard BPC'er og indlæg er designet til at passe 'ud af boksen'
  • Fås i volumen på 50, 100 og 200 L
  • Gælder for både åbne og lukkede mixing-applikationer
  • Pulver-væske og væske-væske-blanding
  • Verdensklasse CX5-14 og CX3-9 film
  • Tilpasningsdygtig til flere upstream procesapplikationer i medie- og bufferforberedelse
Nødvendige tilbehør:
  • HyPerforma Single-Use Mixer DS 300 dockingstation
  • HyPerforma Snegle-Use Mixer DS 300 trommer
Anbefalet til:
  • Pulver-væske eller væske-væske-blanding i engangsbrug
  • Højkapacitetsblanding og lagring
  • Yderligere konfigurationer er tilgængelige, der passer til dine ansøgningskrav.
Tilbehør
  • Genanvendelig leje-nav (Kat. nr. SV5017777)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 L
Ydre emballage Pakker placeret i kraftige papkartoner med produkt- og partiidentifikation
Beskyttende indre emballage Pakket og forseglet i to uafhængige ydre lag i klasse 10.000/ISO klasse 7-området
Mængde Hver
Produktlinje HyPerforma