Få mere at vide
Watson-Marlow Bioprene - Termoplastisk slange
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
Beskrivelse
- Bioprene™ peristaltisk pumpeslange er USP Klasse VI og FDA-kompatibel og velegnet til biofarmaceutiske og fødevareapplikationer.
- Bioprenes usædvanligt lange peristaltiske levetid sikrer processikkerhed og reducerer derved risikoen i kritiske cGMP-applikationer.
- Bioprene er et termoplastisk elastomerrør, som er fremstillet af syntetiske komponenter.
- Der anvendes ikke naturgummi (såsom latex) i produktionen af Bioprene rør.
- Råmaterialet er fuldt testet til USP Klasse VI og er i overensstemmelse med NSF51.
- Bioprene er bredt anvendelig i biofarmaceutiske fremstillingsoperationer såsom måling, overførsel og filtrering, sammen med en række anvendelser inden for fødevare- og drikkevareindustrien.
- Driftstryk på 0 til 2 bar kan opnås med Bioprene kontinuerlig slange.
- En række af LoadSure™ rørelementer øger trykkapaciteten op til maksimalt 7 bar.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,02 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,5 mm |
| Materiale | Platinhærdet silikone |
| Samlet længde (engelsk) | 16 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 5 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,0625 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 1.6 mm |
| Farve | Farveløs |
| Hårdhed | 60 (Shore A) |
| Vis mere |