Få mere at vide
Watson-Marlow Bioprene - Termoplastisk slange
Artikelnummer. 17207086
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
17207086 0,5 mm
15282938 0,8 mm
12653036 1,6 mm
15338155 2,4 mm
15377325 3,2 mm
15358155 4,8 mm
15367403 6,4 mm
15259008 8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17207086 Leverandør Watson-Marlow Leverandørnr. 933.0005.J16
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bioprene peristaltisk pumpeslange har en usædvanlig lang peristaltisk levetid med lav permeabilitet.
  • Bioprene™ peristaltisk pumpeslange er USP Klasse VI og FDA-kompatibel og velegnet til biofarmaceutiske og fødevareapplikationer.
  • Bioprenes usædvanligt lange peristaltiske levetid sikrer processikkerhed og reducerer derved risikoen i kritiske cGMP-applikationer.
  • Bioprene er et termoplastisk elastomerrør, som er fremstillet af syntetiske komponenter.
  • Der anvendes ikke naturgummi (såsom latex) i produktionen af Bioprene rør.
  • Råmaterialet er fuldt testet til USP Klasse VI og er i overensstemmelse med NSF51.
  • Bioprene er bredt anvendelig i biofarmaceutiske fremstillingsoperationer såsom måling, overførsel og filtrering, sammen med en række anvendelser inden for fødevare- og drikkevareindustrien.
  • Driftstryk på 0 til 2 bar kan opnås med Bioprene kontinuerlig slange.
  • En række af LoadSure™ rørelementer øger trykkapaciteten op til maksimalt 7 bar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,02 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,5 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Samlet længde (engelsk) 16 ft.
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (engelsk) 0,0625 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Farve Farveløs
Hårdhed 60 (Shore A)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 176 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Produkttype Termoplastisk slange