Få mere at vide
Watson-Marlow Bioprene - Termoplastisk slange
Artikelnummer. 15282938
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
15282938 0,8 mm
17207086 0,5 mm
12653036 1,6 mm
15338155 2,4 mm
15377325 3,2 mm
15358155 4,8 mm
15367403 6,4 mm
15259008 8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15282938 Leverandør Watson-Marlow Leverandørnr. 933.0008.J16
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bioprene peristaltisk pumpeslange har en usædvanlig lang peristaltisk levetid med lav permeabilitet.
  • Bioprene™ peristaltisk pumpeslange er USP Klasse VI og FDA-kompatibel og velegnet til biofarmaceutiske og fødevareapplikationer.
  • Bioprenes usædvanligt lange peristaltiske levetid sikrer processikkerhed og reducerer derved risikoen i kritiske cGMP-applikationer.
  • Bioprene er et termoplastisk elastomerrør, som er fremstillet af syntetiske komponenter.
  • Der anvendes ikke naturgummi (såsom latex) i produktionen af Bioprene rør.
  • Råmaterialet er fuldt testet til USP Klasse VI og er i overensstemmelse med NSF51.
  • Bioprene er bredt anvendelig i biofarmaceutiske fremstillingsoperationer såsom måling, overførsel og filtrering, sammen med en række anvendelser inden for fødevare- og drikkevareindustrien.
  • Driftstryk på 0 til 2 bar kan opnås med Bioprene kontinuerlig slange.
  • En række af LoadSure™ rørelementer øger trykkapaciteten op til maksimalt 7 bar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0,8 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med For Bioprene peristaltisk pumpe
Til brug med (applikation) Til kritiske biofarmaceutiske processer, der kræver nøjagtig, pålidelig og gentagelig ydeevne
Min. Driftstemperatur (metrisk) 5 °C
Emballagemængde 1 hver
Modstandsegenskaber Syrer, alkalier
Gaspermeabilitet Retfærdig
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 100 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 176° F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 80° C
Produkttype Termoplastisk slange