Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ Bionic Faceshield Visirer
Artikelnummer. 12655053
Skift visning
Oversigt:
Komplet ansigtsskærm enhed
Komplet ansigtsskærmsenhed
Kun visir
Linse materiale:
Acetat
Polycarbonat
Linsebelægning:
Anti-dug
Ubelagt
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Linse materiale Linsebelægning Pakningsstørrelse
12655053 Kun visir Polycarbonat Anti-dug Hver
12645053 Kun visir Acetat Ubelagt Hver
12635083 Komplet ansigtsskærm enhed Acetat Ubelagt Hver
11826950 Komplet ansigtsskærmsenhed Polycarbonat Ubelagt Hver
12635053 Kun visir Polycarbonat - Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12655053 Leverandør Sperian™ Leverandørnr. 1011627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.29 DKK
    221.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 103.27 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Tilbyder maksimal beskyttelse i et ergonomisk design. Sperian™ Honeywell™ Bionic Faceshield Visirer er utroligt justerbare med 2784 mulige bærepositioner.
  • Forlænget top af hoved- og hagebeskyttelse
  • Store visirer af overlegen kvalitet for maksimal synlighed
  • Fås med enten polycarbonatvisir for slagfasthed eller acetatvisir for kemisk beskyttelse
  • Komfortabel pasform med beskyttelsesbriller eller åndedrætsværn
  • Låsemekanisme for mere komplet sikkerhed
  • Dielektrisk design
  • Fuldt justerbar skraldehovedbeklædning og pandebånd
  • Flere vippevisirpositioner
  • Ekstra blød dæmpning på alle dele af skjoldet i kontakt med hovedet
  • Åndbart ekstra blødt svedbånd er aftageligt for nem vask og udskiftning
  • Fremragende til landbruget, kemi-, skovbrugs-, stål- og metal- og vindenergiindustrien
  • Beskytter mod slid, luftbårne partikler, biofarer, kemikalier, stød, stænk og mere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance 89/686/EØF, EN166 / EN169 / EN170, ISO 9001 / 2000
Linsebelægning Anti-dug
Oversigt Kun visir
Linsefarve Klar
Produkttype Ansigtsskærm
Linse materiale Polycarbonat