Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ Bionic Faceshield Visirer
Artikelnummer. 12635083
Skift visning
Oversigt:
Komplet ansigtsskærm enhed
Komplet ansigtsskærmsenhed
Kun visir
Linse materiale:
Acetat
Polycarbonat
Linsebelægning:
Anti-dug
Ubelagt
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Linse materiale Linsebelægning Pakningsstørrelse
12635083 Komplet ansigtsskærm enhed Acetat Ubelagt Hver
12645053 Kun visir Acetat Ubelagt Hver
12655053 Kun visir Polycarbonat Anti-dug Hver
11826950 Komplet ansigtsskærmsenhed Polycarbonat Ubelagt Hver
12635053 Kun visir Polycarbonat - Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12635083 Leverandør Sperian™ Leverandørnr. 1011933
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilbyder maksimal beskyttelse i et ergonomisk design. Sperian™ Honeywell™ Bionic Faceshield Visirer er utroligt justerbare med 2784 mulige bærepositioner.
  • Forlænget top af hoved- og hagebeskyttelse
  • Store visirer af overlegen kvalitet for maksimal synlighed
  • Fås med enten polycarbonatvisir for slagfasthed eller acetatvisir for kemisk beskyttelse
  • Komfortabel pasform med beskyttelsesbriller eller åndedrætsværn
  • Låsemekanisme for mere komplet sikkerhed
  • Dielektrisk design
  • Fuldt justerbar skraldehovedbeklædning og pandebånd
  • Flere vippevisirpositioner
  • Ekstra blød dæmpning på alle dele af skjoldet i kontakt med hovedet
  • Åndbart ekstra blødt svedbånd er aftageligt for nem vask og udskiftning
  • Fremragende til landbruget, kemi-, skovbrugs-, stål- og metal- og vindenergiindustrien
  • Beskytter mod slid, luftbårne partikler, biofarer, kemikalier, stød, stænk og mere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance 89/686/EØF, EN169 / EN170 / EN166, ISO 9001 / 2000
Linsebelægning Ubelagt
Oversigt Komplet ansigtsskærm enhed
Linsefarve Klar
Produkttype Ansigtsskærm
Ramme farve Sort
Linse materiale Acetat