Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioMate™ 160 UV-Vis-spektrofotometer
Artikelnummer. 15850002 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
UV-Vis specifikation + EU strømkabel
garanti:
2 år med std + 1 år med ext ved registrering
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type garanti Pakningsstørrelse
15850002 UV-Vis specifikation + EU strømkabel 2 år med std + 1 år med ext ved registrering Hver
1 options
Artikelnummer. 15850002 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840301300
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Udfør automatiske målinger af nukleinsyrer, proteiner og cellekulturer med Thermo Scientific BioMate 160 UV-Vis-spektrofotometer.
Udfør kvantitative målinger i biovidenskabelige laboratorier med den automatiserede og netværkskompatible Thermo Scientific™ BioMate™ 160 UV-Visible-spektrofotometer. BioMate 160-spektrofotometer tilbyder forudprogrammerede analysemetoder til nukleinsyre- og proteinkoncentration samt cellekulturmålinger. Denne platform er optimeret til brugervenlighed og driftsikkerhed og har en farveberøringsskærm i høj opløsning, valgfri Wi-Fi-netværk og et robust design.
BioMate UV-Vis-spektrofotometeret giver mulighed for automatisering med højt gennemløb og modstandsdygtighed over for rumlys, hvilket gør det muligt at åbne låget for øget hastighed og bekvemmelighed. Softwaren indeholder forprogrammerede life science-metoder som Nucleic Acid A260; Protein A280 og A205; Proteinkolorimetriske assays og OD600.
Et komplet udvalg af tilbehør, herunder automatiserede celleskiftere og celleholdere, sipper og fiberoptiske prober, er designet til at forenkle prøvetagning og muliggøre målinger med høj kapacitet og temperaturkontrol.
Funktioner:
  • 7-tommers berøringsskærm med høj opløsning
  • Forprogrammerede metoder til biovidenskab
  • Netværkskapacitet (Wi-Fi-adapter tilgængelig)
  • Modstandsdygtighed over for rumlys ved drift med 'åbent låg'
  • Sipper-tilbehør
  • Aftagelig, vaskbar foring til prøverummet med magnetisk placering og fastgørelse
  • Kan rumme celler op til 100 mm vejlængde
  • (Valgfrit) 8-positions celleskifter med omskiftelig tårn
  • (Valgfrit) 4-positions celleskifter (langvejsceller)
  • (Valgfrit) Peltier-termostateret enkeltcelleholder (20°C - 60°C)
  • (Valgfrit) Tilbehør til reagensglas op til 25 mm diameter og 150 mm højde
Designet til:
  • Avancerede undervisningslaboratorier
  • R&D-afdelinger
  • Applikationer, der kræver højt gennemløb eller temperaturkontrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grundlinjeplanhed ±0,002 A
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
rum Plads til (valgfri):
8-positions celleskifter
4-positions celleskifter (langvejsceller)
Peltier termostateret celleholder (20-60°C)
Sipper-tilbehør
Fiberoptisk sondekobling
Forbindelser Enkelt USB-A
Duplex USB-A
Eksporter data til netværk eller pc via USB, Ethernet eller Wi-Fi USB-adapter, tilgængelig
Udskriv via USB, Ethernet eller Wi-Fi USB-adapter, tilgængelig
Detektor type Dobbelte silicium-fotodioder
Vise 7 tommer Berøringsskærm i farver i høj opløsning, vipbar, 800 x 1280 pixel
Dimensioner (L x B x H) 35.5 x 38.5 x 19.5 cm
Spektral båndbredde 2 nm
Type UV-Vis specifikation + EU strømkabel
Bølgelængdeområde 190 til 1100 nm
Drift (Ved 500 nm efter 1 times opvarmning)< 0,0005 A/time.
Elektriske krav Ekstern AC til DC konverter. Spænding og frekvens (Hz) vælges automatisk, 100/240 V, 50/60 Hz
Tastatur Berøringsskærm
Lampens levetid > 5 år typisk, 3 år med garanti
Støj (RMS ved 500 nm 60 fortløbende målinger)
≤0,00020A ved 0A ved 260 og 500 nm
≤0,00030A ved 1A ved 260 og 500 nm
≤0,00040A ved 2A ved 260 og 500 nm
Optisk design Dobbelt stråle
Fotometrisk nøjagtighed ±0,002 A ved 0,5 A,±0,004 A ved 1,0 A,±0,008 A ved 2,0 A
Fotometrisk display –3 A til +5 A
Fotometrisk rækkevidde –2 A til +3,5 A
Fotometrisk gentagelighed ±0,001 A ved 1 A målt ved 1,0 A ved 546 nm
Printer inkluderet Snap-on printer er tilgængelig
Scanningshastighed Langsom, medium og hurtig – op til 1600 nm/min.
Stray Light < 1,0 %T 198 nm (KCl),< 0,05 %T ved 220 nm (NaI),< 0,03%T ved 340 nm ( NaNO2)
garanti 2 år med std + 1 år med ext ved registrering
Bølgelængde nøjagtighed ±0,5 nm
Bølgelængde datainterval 0.1 nm, 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Bølgelængde gentagelighed ±0,2 nm
Vægt (metrisk) 7.5 kg