Få mere at vide
Cole-Parmer™ BS-200-seriens omrører til cellekulturomrøringssystemer
Artikelnummer. p-8658013
Model-:
MCS-102L
MCS-104L
MCS-104S
MCS-104XL
Volumen:
500 ml
1 l
5 l
Omrøringspositioner:
2
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11553789
Brand: Cole-Parmer™ 2183703
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BS-200 Series omrører til cellekulturrøresystemer med blid omrøring fremmer høje celleudbytter.
  • Blød start/stop undgår overdreven turbulens i dyrkningsmediet
  • Interval omrøring er ideel til ekstremt skrøbelige celler
Cellekultur-omrøringssystemet inkorporerer alt, hvad du behøver for at opnå høje celleudbytter til din anvendelse. Den bløde start/stop-funktion giver langsom acceleration og deceleration af omrøreren, undgår overdreven turbulens i dyrkningsmediet og eliminerer celleskade. Brug interval-omrøringstilstanden under vedhæftningsfasen for yderligere at reducere omrøring af mediet eller ved dyrkning af særligt skrøbelige celler. Omrørerne skaber stort set ingen varme, hvilket gør dem velegnede til brug i både inkubatorer og kølerum.
Brug den biologiske omrører med Cole-Parmer™ Essentials spinnerflaskesamlinger bestilles —separat. Kulturkolberne med et unikt basedesign og den bulb-endede omrører sikrer, at cellerne løftes i suspension ved de lavest mulige hastigheder, hvilket fremmer høje celleudbytter.
Especificaciones
Hastighed 0 til 80 rpm
Omrøringspositioner 4
Topplademateriale Rustfrit stål
Volumen 1 l
Spænding 110/230 V
Watt 2 W
Dimensioner (L x B x H) 90 x 250 x 365 mm (H x W x D)
Højde (engelsk) 3,5 tommer
Højde (metrisk) 90 mm
Bredde (engelsk) 9,8''
Bredde (metrisk) 250 mm
Elektriske krav 230/110 V, 50/60 Hz, 2 W
Frekvens 50/60 Hz
Certificeringer/compliance EN 61326-1:2006, EN 61010-1:2001, EN 61010-2-051:2003
Oversigt Til brug med Stuart™ Kulturkolber og -beholdere (modeller: F7609, F7610, F7690, F7987, F7689, F7608)
Model- MCS-104S
Hastighedskontrol Softstart 20 sekunders acceleration/Softstop 20 sekunders deceleration
Type Biologisk omrører
Vægt (metrisk) 4.1 kg
Forsendelsesvægt (metrisk) 5.3 kg
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado