Få mere at vide
Cole-Parmer™ BS-200-seriens omrører til cellekulturomrøringssystemer
Artikelnummer. 12987276
Model-:
MCS-102L
MCS-104L
MCS-104S
MCS-104XL
Volumen:
500 ml
1 l
5 l
Omrøringspositioner:
2
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12987276
Brand: Cole-Parmer™ 2183704
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BS-200 Series omrører til cellekulturrøresystemer med blid omrøring fremmer høje celleudbytter.
  • Blød start/stop undgår overdreven turbulens i dyrkningsmediet
  • Interval omrøring er ideel til ekstremt skrøbelige celler
Cellekultur-omrøringssystemet inkorporerer alt, hvad du behøver for at opnå høje celleudbytter til din anvendelse. Den bløde start/stop-funktion giver langsom acceleration og deceleration af omrøreren, undgår overdreven turbulens i dyrkningsmediet og eliminerer celleskade. Brug interval-omrøringstilstanden under vedhæftningsfasen for yderligere at reducere omrøring af mediet eller ved dyrkning af særligt skrøbelige celler. Omrørerne skaber stort set ingen varme, hvilket gør dem velegnede til brug i både inkubatorer og kølerum.
Brug den biologiske omrører med Cole-Parmer™ Essentials spinnerflaskesamlinger bestilles —separat. Kulturkolberne med et unikt basedesign og den bulb-endede omrører sikrer, at cellerne løftes i suspension ved de lavest mulige hastigheder, hvilket fremmer høje celleudbytter.
Tekniske data
Hastighed 0 til 80 rpm
Omrøringspositioner 4
Topplademateriale Rustfrit stål
Volumen 1 l
Spænding 110/230 V
Watt 2 W
Dimensioner (L x B x H) 90 x 530 x 595 mm (H x W x D)
Højde (engelsk) 3,5 tommer
Højde (metrisk) 90 mm
Bredde (engelsk) 20,9 tommer
Bredde (metrisk) 530 mm
Elektriske krav 230/110 V, 50/60 Hz, 2 W
Frekvens 50/60 Hz
Certificeringer/compliance EN 61326-1:2006, EN 61010-1:2001, EN 61010-2-051:2003
Model- MCS-104XL
Hastighedskontrol Softstart 20 sekunders acceleration/Softstop 20 sekunders deceleration
Type Biologisk omrører
Vægt (metrisk) 11.5 kg
Forsendelsesvægt (metrisk) 13.5 kg