Få mere at vide
Cole-Parmer™ BS-200-seriens omrører til cellekulturomrøringssystemer
Artikelnummer. 11553789
Skift visning
Model-:
MCS-102L
MCS-104L
MCS-104S
MCS-104XL
Volumen:
500 ml
1 l
5 l
Omrøringspositioner:
2
4
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Volumen Omrøringspositioner unitSize
11553789 MCS-104S 1 l 4 Hver
11533789 MCS-102L 500 ml 2 Hver
11543789 MCS-104L 5 l 4 Hver
12987276 MCS-104XL 1 l 4 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11553789 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 2183703
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BS-200 Series omrører til cellekulturrøresystemer med blid omrøring fremmer høje celleudbytter.
  • Blød start/stop undgår overdreven turbulens i dyrkningsmediet
  • Interval omrøring er ideel til ekstremt skrøbelige celler
Cellekultur-omrøringssystemet inkorporerer alt, hvad du behøver for at opnå høje celleudbytter til din anvendelse. Den bløde start/stop-funktion giver langsom acceleration og deceleration af omrøreren, undgår overdreven turbulens i dyrkningsmediet og eliminerer celleskade. Brug interval-omrøringstilstanden under vedhæftningsfasen for yderligere at reducere omrøring af mediet eller ved dyrkning af særligt skrøbelige celler. Omrørerne skaber stort set ingen varme, hvilket gør dem velegnede til brug i både inkubatorer og kølerum.
Brug den biologiske omrører med Cole-Parmer™ Essentials spinnerflaskesamlinger bestilles —separat. Kulturkolberne med et unikt basedesign og den bulb-endede omrører sikrer, at cellerne løftes i suspension ved de lavest mulige hastigheder, hvilket fremmer høje celleudbytter.
Tekniske data
Hastighed 0 til 80 rpm
Omrøringspositioner 4
Topplademateriale Rustfrit stål
Volumen 1 l
Spænding 110/230 V
Watt 2 W
Dimensioner (L x B x H) 90 x 250 x 365 mm (H x W x D)
Højde (engelsk) 3,5 tommer
Højde (metrisk) 90 mm
Bredde (engelsk) 9,8''
Bredde (metrisk) 250 mm
Elektriske krav 230/110 V, 50/60 Hz, 2 W
Frekvens 50/60 Hz
Certificeringer/compliance EN 61326-1:2006, EN 61010-1:2001, EN 61010-2-051:2003
Oversigt Til brug med Stuart™ Kulturkolber og -beholdere (modeller: F7609, F7610, F7690, F7987, F7689, F7608)
Model- MCS-104S
Hastighedskontrol Softstart 20 sekunders acceleration/Softstop 20 sekunders deceleration
Type Biologisk omrører
Vægt (metrisk) 4.1 kg
Forsendelsesvægt (metrisk) 5.3 kg