Få mere at vide
Cole-Parmer™ BS-200-seriens omrører til cellekulturomrøringssystemer
Beskrivelse
- Blød start/stop undgår overdreven turbulens i dyrkningsmediet
- Interval omrøring er ideel til ekstremt skrøbelige celler
Cellekultur-omrøringssystemet inkorporerer alt, hvad du behøver for at opnå høje celleudbytter til din anvendelse. Den bløde start/stop-funktion giver langsom acceleration og deceleration af omrøreren, undgår overdreven turbulens i dyrkningsmediet og eliminerer celleskade. Brug interval-omrøringstilstanden under vedhæftningsfasen for yderligere at reducere omrøring af mediet eller ved dyrkning af særligt skrøbelige celler. Omrørerne skaber stort set ingen varme, hvilket gør dem velegnede til brug i både inkubatorer og kølerum.
Brug den biologiske omrører med Cole-Parmer™ Essentials spinnerflaskesamlinger bestilles —separat. Kulturkolberne med et unikt basedesign og den bulb-endede omrører sikrer, at cellerne løftes i suspension ved de lavest mulige hastigheder, hvilket fremmer høje celleudbytter.
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 0 til 80 rpm |
| Omrøringspositioner | 2 |
| Topplademateriale | Rustfrit stål |
| Volumen | 500 ml |
| Spænding | 110/230 V |
| Watt | 2 W |
| Dimensioner (L x B x H) | 90 x 140 x 400 mm (H x W x D) |
| Højde (engelsk) | 3,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 90 mm |
| Bredde (engelsk) | 5,5'' |
| Vis mere |