Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioLite™ Mikrobrønd plader
Artikelnummer. 11835275
Skift visning
Antal Wells:
6
12
24
48
96
Kulturområde:
0,32 cm 2
0,75 cm 2
1,9 cm 2
3,8 cm 2
9,6 cm 2
Volumen (metrisk) Nå:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells Kulturområde Volumen (metrisk) Nå Pakningsstørrelse
11835275 96 0,32 cm 2 0,2 ml Pakke med 50
11825275 6 9,6 cm 2 3 ml Pakke med 50
11889684 12 3,8 cm 2 2 ml Pakke med 50
11874235 24 1,9 cm 2 1 ml Pakke med 50
11820765 48 0,75 cm 2 0,5 ml Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11835275 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 130188
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør generelle cellekulturprocedurer mere økonomisk med Thermo Scientific™ BioLite™ Cellekulturbehandlede plader, der med garanti er sterile, ikke-pyrogene og ikke-cytotoksiske.
Oplev optimal ydeevne med bredt udvalg i størrelse, Thermo Scientific™ BioLite™ cellekulturbehandlede plader med låg passer til en lang række eksperimentelle behov, mens de giver omkostningseffektivitet til et bredt udvalg af applikationer i din cellekulturrutine.
•Steril pr ISO 11137, SAL 10-6
• Ikke-cytotoksisk
• Ikke-pyrogen
• BSE/TSE fri
• RNase/DNase fri
• USP Klasse VI råmateriale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Format 96-brønds
Låg Med låg
Kulturområde 0,32 cm 2
Array 8 x 12
Emballage 1/Pk., 50/Cs.
Produktlinje Biolite
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Volumen (metrisk) Nå 0,2 ml
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 1/Pk.