Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioLite™ Mikrobrønd plader
Antal Wells:
6
12
24
48
96
Kulturområde:
0,32 cm 2
0,75 cm 2
1,9 cm 2
3,8 cm 2
9,6 cm 2
Volumen (metrisk) Nå:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Oplev optimal ydeevne med bredt udvalg i størrelse, Thermo Scientific™ BioLite™ cellekulturbehandlede plader med låg passer til en lang række eksperimentelle behov, mens de giver omkostningseffektivitet til et bredt udvalg af applikationer i din cellekulturrutine.
•Steril pr ISO 11137, SAL 10 -6
• Ikke-cytotoksisk
• Ikke-pyrogen
• BSE/TSE fri
• RNase/DNase fri
• USP Klasse VI råmateriale
• Ikke-cytotoksisk
• Ikke-pyrogen
• BSE/TSE fri
• RNase/DNase fri
• USP Klasse VI råmateriale
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Låg | Klar lukning inkluderet |
| Kulturområde | 0,75 cm 2 |
| Array | 6 x 8 |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Multiskål |
| Volumen (metrisk) Nå | 0,5 ml |
| Antal Wells | 48 |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Vis mere |