Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioLite™ Cellekulturbehandlede kolber
Kulturområde:
175 cm 2
225 cm 2
25 cm 2
25 cm²
75 cm 2
75 cm²
Lukketype:
Stikforsegling
Udluftet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 40
Beskrivelse
Oplev optimal ydeevne med bredt udvalg i størrelse, Thermo Scientific™ BioLite™ cellekulturbehandlede kolber med filterhætte og forseglingshætte-muligheder passer til en lang række eksperimentelle behov, mens de giver omkostningseffektivitet til et bredt udvalg af applikationer i din cellekulturrutine.
•Steril pr ISO 11137, SAL 10 -6
• Ikke-cytotoksisk
• Ikke-pyrogen
• BSE/TSE fri
• RNase/DNase fri
• Menneskelig DNA fri
• USP Klasse VI råmateriale
• Ikke-cytotoksisk
• Ikke-pyrogen
• BSE/TSE fri
• RNase/DNase fri
• Menneskelig DNA fri
• USP Klasse VI råmateriale
Tekniske data
Tekniske data
| nr. pr. sag | 40/Cs. |
| nr. pr. pakke | 5/Pk. |
| Produkttype | Cellekulturkolbe |
| Overfladebelægning | Cellekultur behandlet |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Stikforsegling |
| Kulturområde | 175 cm 2 |
| Overfladebehandling | Cellekulturbehandlet |
| Volumen (metrisk) Virker | 50 mL |