Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioLite™ Cellekulturbehandlede retter
Artikelnummer. 11844335
Skift visning
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 200
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11844335 60 mm Pakke med 500
11810765 35 mm Pakke med 500
11815275 100 mm Pakke med 200
11804125 150 mm Pakke med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11844335 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 130181
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør generelle cellekulturprocedurer mere økonomisk med Thermo Scientific™ BioLite™ Cellekulturbehandlede retter, der med garanti er sterile, ikke-pyrogene og ikke-cytotoksiske.
Oplev optimal ydeevne med bredt udvalg i størrelse, Thermo Scientific™ BioLite™ cellekulturbehandlede retter passer til en lang række eksperimentelle behov, mens de giver omkostningseffektivitet til et bredt udvalg af applikationer i din cellekulturrutine.
•Cellekultur behandlet
• Steril pr ISO 11137, SAL 10 -6
• USP Klasse VI og ikke-cytotoksisk
• Ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 ml (brønd)
Kulturområde 21.5 sq. cm
Med gitter Uden gitter
Materiale Polyethylen
Form Rund
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Type Skål til cellekultur
Volumen (metrisk) Virker 5 mL
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 10
Højde (metrisk) 15 mm
Højde (metrisk) interiør 12.6 mm
Diameter (metrisk) 60 mm