Få mere at vide
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Svingende skovlrotor
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Spin prøver ved 3.500 rpm med Thermo Scientific™ BIOLiner™ Svingende skovlrotor.
Bestille BIOLiner Spande (75-003-668, sæt med 4) og Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainmentlåg (75-003-669, sæt med fire) for at fuldføre samlingen. Udskiftning af O-ringe til låg (75-003-688) og adaptere sælges separat. Mikropladeholdere (50-036-70) og låg (75-003-689) er også tilgængelige. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40, Multifuge™ X3/X3R, Megafuge 40/40R Centrifuge Series
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Udskiftning af O-ringe til tætningslåg |
| Type | Ekstra O-ring |
| Volumen | 4 x 750 mL |
| Maks. RCF | 2,739 x g |
| Maks. Hastighed | 3,500 rpm |
| Radius (metrisk) | 20 cm |
| Radius (metrisk) Min. | 10.5 cm |
| K faktor | 13307 |
| Maks. Rørlængde | 124 mm |
| Til brug med (udstyr) | Forsegling af låg |
| Vis mere |