Få mere at vide
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Svingende skovlrotor
Artikelnummer. 11646190 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
BIOLiner Spande
ClickSeal bioindkapslingslåg
Ekstra O-ring
Mikropladebærer
Svingende spandrotor
Til brug med (udstyr):
Forsegling af låg
Låg
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger
Mængde:
1 stk.
Sæt med 2
Sæt med 4
Pakningsstørrelse:
2 sæt
4 sæt
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 11646190
Brand: Thermo Scientific™ 75003667
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Spin prøver ved 3.500 rpm med Thermo Scientific™ BIOLiner™ Svingende skovlrotor.
Ordering Information:
Order BIOLiner Buckets (75-003-668, set of 4) and Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainment Lids (75-003-669, set of four) to complete assembly. Replacement O-rings for lids (75-003-688) and adapters are sold separately. Microplate carriers (50-036-70) and lids (75-003-689) are also available. Contact your sales representative for information.
Compatible with:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40, Multifuge™ X3/X3R, Megafuge 40/40R Centrifuge Series
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt BIOLiner Swinging Bucket Rotor
Type Svingende spandrotor
Volumen 4 x 750 mL
Maks. RCF 2,739 x g
Maks. Hastighed 3,500 rpm
Radius (metrisk) 20 cm
Radius (metrisk) Min. 10.5 cm
K faktor 13307
Maks. Rørlængde 124 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger
Vinkel 90°
Certificeringer/compliance Biocontainment certified by CAMR™, HPA, Porton Down, U.K.
Diameter (metrisk) Udvendig 98 mm
Bioindeslutning Yes
Mængde 1 stk.