Få mere at vide
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Svingende skovlrotor
Artikelnummer. 10733972 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
BIOLiner Spande
ClickSeal bioindkapslingslåg
Ekstra O-ring
Mikropladebærer
Svingende spandrotor
Til brug med (udstyr):
Forsegling af låg
Låg
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger
Mængde:
1 stk.
Sæt med 2
Sæt med 4
Pakningsstørrelse:
2 sæt
4 sæt
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10733972
Brand: Thermo Scientific™ 75003688
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Spin prøver ved 3.500 rpm med Thermo Scientific™ BIOLiner™ Svingende skovlrotor.
Bestillingsoplysninger:
Bestille BIOLiner Spande (75-003-668, sæt med 4) og Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainmentlåg (75-003-669, sæt med fire) for at fuldføre samlingen. Udskiftning af O-ringe til låg (75-003-688) og adaptere sælges separat. Mikropladeholdere (50-036-70) og låg (75-003-689) er også tilgængelige. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40, Multifuge™ X3/X3R, Megafuge 40/40R Centrifuge Series
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Udskiftning af O-ringe til låg
Type Ekstra O-ring
Volumen 4 x 750 mL
Maks. RCF 2,739 x g
Maks. Hastighed 3,500 rpm
Radius (metrisk) 20 cm
Radius (metrisk) Min. 10.5 cm
K faktor 13307
Maks. Rørlængde 124 mm
Til brug med (udstyr) Låg
Vinkel 90°
Certificeringer/compliance Bioindeslutningscertificeret af CAMR™, HPA, Porton Down, Storbritannien
Diameter (metrisk) Udvendig 98 mm
Bioindeslutning Ja
Mængde Sæt med 4