Få mere at vide
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorskovladaptere
Artikelnummer. p-4527822 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
10 ml blodprøverør
40 x 50 ml koniske rør
5/7 ml blodprøverør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 11814501
Brand: Thermo Scientific™ 75003671
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kombiner disse rotorskovladaptere med BIOLiner Rotorskovl til et komplet system.
Forene Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorskovladaptere med BIOLiner Rotorskovl til et komplet system.
Bestillingsoplysninger:
Der tilbydes individuelle adaptere og flaske-/adapterpakker.
  • Kapacitetsområde: 3L til 980mL
  • Maksimale rørdimensioner (OD x L): 98x 124 mm
Inkluderer:
75-003-692 inkluderer 750 ml fladbundet flaske med all-round adaptere til den runde TX-750 spand og fire 500 ml Corning™ koniske flaskeadaptere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rund spand adapter
Rørtype 5/7 ml blodprøverør
Volumen 5/7 ml blodprøverør
Maks. Rør diameter 14 mm
Maks. Rørlængde 110 mm
nr. pr. pakke 4