Få mere at vide
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorskovladaptere
Artikelnummer. 11884491 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
10 ml blodprøverør
40 x 50 ml koniske rør
5/7 ml blodprøverør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
11884491 40 x 50 ml koniske rør Pakke med 4
11814501 5/7 ml blodprøverør Pakke med 4
11804501 10 ml blodprøverør Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11884491 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003674
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6205.00 DKK
    5519.49 DKK / Pakke med 4
    Spare 685.51 DKK
    11% Slukket
På lager
Kombiner disse rotorskovladaptere med BIOLiner Rotorskovl til et komplet system.
Forene Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorskovladaptere med BIOLiner Rotorskovl til et komplet system.
Bestillingsoplysninger:
Der tilbydes individuelle adaptere og flaske-/adapterpakker.
  • Kapacitetsområde: 3 L til 980 ml
  • Maksimale rørdimensioner (OD x L): 98x 124 mm
Inkluderer:
75-003-692 inkluderer 750 ml fladbundet flaske med all-round adaptere til TX-750 rund spand og fire 500 ml Corning™ koniske flaskeadaptere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype 50 ml konisk flaske
Volumen 40 x 50 ml koniske rør
Maks. Rør diameter 30 mm
Maks. Rørlængde 120 mm
nr. pr. pakke 4