Få mere at vide
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorskovladaptere
Artikelnummer. 11814501 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
10 ml blodprøverør
40 x 50 ml koniske rør
5/7 ml blodprøverør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
11814501 5/7 ml blodprøverør Pakke med 4
11804501 10 ml blodprøverør Pakke med 4
11884491 40 x 50 ml koniske rør Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11814501 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4850.00 DKK
    4685.48 DKK / Pakke med 4
    Spare 164.52 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse rotorskovladaptere med BIOLiner Rotorskovl til et komplet system.
Forene Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorskovladaptere med BIOLiner Rotorskovl til et komplet system.
Bestillingsoplysninger:
Der tilbydes individuelle adaptere og flaske-/adapterpakker.
  • Kapacitetsområde: 3L til 980mL
  • Maksimale rørdimensioner (OD x L): 98x 124 mm
Inkluderer:
75-003-692 inkluderer 750 ml fladbundet flaske med all-round adaptere til den runde TX-750 spand og fire 500 ml Corning™ koniske flaskeadaptere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rund spand adapter
Rørtype 5/7 ml blodprøverør
Volumen 5/7 ml blodprøverør
Maks. Rør diameter 14 mm
Maks. Rørlængde 110 mm
nr. pr. pakke 4