Få mere at vide
CleanSpace Technology™ BioHood
Artikelnummer. 17465382 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
BioHood; Materiale: Flash spundet polyethylen; Ansigtsstykke type: Polycarbonat visir; Farve: Hvid; Til brug med (applikation): Beskyttelse mod stænk og luftbårne urenheder; Sterilitet: Ikke-steril
Artikelnummer.
17465382 BioHood; Materiale: Flash spundet polyethylen; Ansigtsstykke type: Polycarbonat visir; Farve: Hvid; Til brug med (applikation): Beskyttelse mod stænk og luftbårne urenheder; Sterilitet: Ikke-steril
1 options
Artikelnummer. 17465382 Leverandør CleanSpace Technology™ Leverandørnr. CS3024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    907.00 DKK
    746.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 160.72 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
BioHood-systemet er til brug sammen med HALO og er specielt designet til bioindeslutningsenheder, laboratorier og farmaceutiske renrum.
BioHood-systemet er kompatibelt med CleanSpace™ HALO åndedrætsværn. Den er specielt designet til bioindeslutningsenheder, laboratorier og farmaceutiske renrum, og giver øjen- og hovedbeskyttelse.
  • DuPont™ Tyvek™ materiale- og sømteknologi
  • Let og holdbar
  • Blod- og væskeresistent
  • Kun PAPR-hættedesign til fuldstændigt at dække åndedrætsværnet, når det bæres, hvilket minimerer forurening af enheden
  • Kan nemt fjernes, mens du stadig bærer åndedrætsværnet for at beskytte sundhedspersonale, når de tager af
  • Bredt synsfelt og unikt design, der sikrer visiret for at eliminere glidning og bevægelse
  • Ingen bælter, slanger, dug eller varme
  • Komfortabel luftstrøm uden vejrtrækningsmodstand
  • NIOSH og CE-mærket godkendt
  • BioHood-dele: BioHood (CS3024), Bio HEPA P3/T3 (CS3025), Bio Mask Exhalation Adapter (CS3026) - genanvendelig og fastgøres til CleanSpace™ HALO ansigtsmaske (ansigtsmaske sælges separat)
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Flash spundet polyethylen
Ansigtsstykke type Polycarbonat visir
Til brug med (applikation) Beskyttelse mod stænk og luftbårne urenheder
Til brug med (udstyr) CS3025, CS3027
Latex fri Ja
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 31 x 14 x 10 cm