Få mere at vide
Sartorius Biohit™ Proline™ Enkeltkanals mekanisk pipetter
Artikelnummer. p-6927030 Shop alle Sartorius produkter
Volumen (metrisk):
100 til 1000 μL
1000 til 5000μ L
Inkrementer:
5,0 μL
50 μL
Nøjagtighed:
0,5%, 0,6%, 0,7%
0,6%, 0,7%, 2%
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10399381
Brand: Sartorius 720060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombinerer overkommelighed med pålidelighed og præcision. Sartorius™ Biohit™ Proline™ Single-Channel Mechanical Pipetter er et ergonomisk designet, justerbart væskehåndteringsværktøj. Det er den mest overkommelige af Sartorius' mekaniske pipetter. Fås i 1.000 og 5.000μ L bind.
Den første mekaniske pipettefamilie i Biohit™ linje, Proline™ er stadig i brug i mange laboratorier rundt om i verden, hvilket vidner om dets tidløse, praktiske design og pålidelighed. Den er ideel til universiteter og gymnasier eller ethvert laboratorie, der søger et omkostningseffektivt pipeteringsværktøj.
  • Meget nøjagtig og præcis, så den er velegnet til både professionelle og studerende
  • Letvægtsenhed med ergonomisk fingerstøtte
    • Der er ingen grund til at klemme pipetten, hvilket reducerer risikoen for RSI
  • Justerbar, letanvendelig lydstyrkeindstilling med klik-stop og tydelig lydstyrkevisning
  • Gør-det-selv kalibrering muliggør genkalibrering for forskellige væsker
  • Safe-Cone-filtre til rådighed for kontamineringsfri pipettering
  • Spidskegle konstrueret af slidstærkt materiale, der er meget kemisk modstandsdygtigt
  • Kompatibel med Optifit og SafetySpace™ tips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nøjagtighed 0,6%, 0,7%, 2%
Certificeringer/compliance CE, ISO9001
Kompatible tips 1000 μL Optifit tip, SafetySpace™ filterspids
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med Pipettering med minimal risiko for kontaminering
Antal kanaler 1
Type Mekanisk pipette
Volumen (metrisk) 100 til 1000 μL
Finger stil Ergonomi
Til brug med (applikation) Pipettering med minimeret risiko for kontaminering
Inkluderer Sikkert keglefilter
Inkrementer 5,0 μL
garanti 2 år