Få mere at vide
Sartorius Biohit™ Proline™ Enkeltkanals mekanisk pipetter
Shop alle Sartorius produkter
Volumen (metrisk):
100 til 1000 μL
1000 til 5000μ L
Inkrementer:
5,0 μL
50 μL
Nøjagtighed:
0,5%, 0,6%, 0,7%
0,6%, 0,7%, 2%
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Den første mekaniske pipettefamilie i Biohit™ linje, Proline™ er stadig i brug i mange laboratorier rundt om i verden, hvilket vidner om dets tidløse, praktiske design og pålidelighed. Den er ideel til universiteter og gymnasier eller ethvert laboratorie, der søger et omkostningseffektivt pipeteringsværktøj.
- Meget nøjagtig og præcis, så den er velegnet til både professionelle og studerende
- Letvægtsenhed med ergonomisk fingerstøtte
- Der er ingen grund til at klemme pipetten, hvilket reducerer risikoen for RSI
- Justerbar, letanvendelig lydstyrkeindstilling med klik-stop og tydelig lydstyrkevisning
- Gør-det-selv kalibrering muliggør genkalibrering for forskellige væsker
- Safe-Cone-filtre til rådighed for kontamineringsfri pipettering
- Spidskegle konstrueret af slidstærkt materiale, der er meget kemisk modstandsdygtigt
- Kompatibel med Optifit og SafetySpace™ tips
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 0,5%, 0,6%, 0,7% |
| Certificeringer/compliance | CE, ISO9001 |
| Kompatible tips | 5.000μ L Optifit tip, SafetySpace™ filterspids |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med | Pipettering med minimal risiko for kontaminering |
| Antal kanaler | 1 |
| Type | Mekanisk pipette |
| Volumen (metrisk) | 1000 til 5000μ L |
| Finger stil | Ergonomi |
| Til brug med (applikation) | Pipettering med minimeret risiko for kontaminering |
| Vis mere |