Få mere at vide
Sartorius™ Biohit™ Proline™ Pipetter med fast volumen
Artikelnummer. p-8382012 Shop alle Sartorius produkter
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
20μ l
25μ L
50μ l
100μ l
200μ l
250μ L
500 μl
1000 μL
2000μ L
5000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10063481
Brand: Sartorius™ 722004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Enkeltkanals pipetter med fast volumen.
Enkeltkanals pipetter med fast volumen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0,8 μL
Certificeringer/compliance ISO 3696
ClipTip Optifit Tips, ikke-filtreret, filtertips
Kompatible tips Optifit Tips, ikke-filtreret, filtertips
Justerbar spidsafstand 10, 20 μL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med Laboratorie
Antal kanaler 1
Programmerbarhed Auto
Sterilitet Steril
Type Pipette med fast volumen
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtertype Safe-Cone filtre
Finger stil Ergonomi
Til brug med (applikation) Den er specielt designet til gentagne og langvarige pipetteringer for at forhindre arbejdsrelaterede hånd-, arm- og skulderlidelser eller Repetitive Strain Injury (RSI).
Til brug med (udstyr) Laboratorier
Præcision 0.8%
Mængde 1 hver
Gentagelighed < 0,20
Modstand Kemi
garanti 15 måneder
Vægt (metrisk) 77 g