Få mere at vide
Sartorius™ Biohit™ Proline™ Pipetter med fast volumen
Shop alle Sartorius produkter
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
20μ l
25μ L
50μ l
100μ l
200μ l
250μ L
500 μl
1000 μL
2000μ L
5000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Enkeltkanals pipetter med fast volumen.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 0,5 μL |
| Certificeringer/compliance | ISO 3696 |
| ClipTip | Optifit Tips, ikke-filtreret, filtertips |
| Kompatible tips | Optifit Tips, ikke-filtreret, filtertips |
| Justerbar spidsafstand | 120, 200, 300 μL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med | Laboratorie |
| Antal kanaler | 1 |
| Programmerbarhed | Auto |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |