Få mere at vide
Sartorius Biohit™ Proline™ Pipetter med justerbar volumen
Artikelnummer. p-3360837 Shop alle Sartorius produkter
Volumen (metrisk):
10 til 100μL
20 til 200 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10768092
Brand: Sartorius 720050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideelle mekaniske pipetter til universitets- og laboratoriebrug. Sartorius™ Biohit™ Proline™ Pipetter med justerbar volumen er prisbillige, præcise, praktiske og pålidelige værktøjer til væskehåndtering.
  • Enkelt kanal
  • Omkostningseffektiv
  • Let
  • Afslappet greb med ergonomisk fingerstøtte
  • Nøjagtig, praktisk og pålidelig
  • Reduceret risiko for kontaminering med Safe-Cone-filtre til rådighed for modeller> 10 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0,8 % ved 0,80 μL, 1 % ved 0,50 μL, 3 % ved 0,30 μL
Kompatible tips Safe-cone filterspidser (standard eller plus)
Produktlinje Proline
Type Pipette
Volumen (metrisk) 10 til 100μL
Finger stil Ergonomi
Inkrementer 1μL
garanti 2 år