Få mere at vide
Sartorius Biohit™ Proline™ Pipetter med justerbar volumen
Shop alle Sartorius produkter
Volumen (metrisk):
10 til 100μL
20 til 200 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Enkelt kanal
- Omkostningseffektiv
- Let
- Afslappet greb med ergonomisk fingerstøtte
- Nøjagtig, praktisk og pålidelig
- Reduceret risiko for kontaminering med Safe-Cone-filtre til rådighed for modeller> 10 μL
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 0,8 % ved 0,80 μL, 1 % ved 0,50 μL, 3 % ved 0,30 μL |
| Kompatible tips | Safe-cone filterspidser (standard eller plus) |
| Produktlinje | Proline |
| Type | Pipette |
| Volumen (metrisk) | 10 til 100μL |
| Finger stil | Ergonomi |
| Inkrementer | 1μL |
| garanti | 2 år |