Få mere at vide
Sartorius™ Biohit™ Proline enkeltkanals mekaniske pipetter
Artikelnummer. p-8010013 Shop alle Sartorius produkter
Volumen (metrisk):
0,2 til 2,5μ L
0,5 til 10 μL
2 til 20 μL
5 til 50 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10023571
Brand: Sartorius™ 720080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til universiteter og gymnasier eller ethvert laboratorium, der søger omkostningseffektivt, pålideligt væskehåndteringsværktøj. Sartorius™ Biohit™ Proline enkeltkanals mekaniske pipetter er pipetter med justerbar rækkevidde, der kan bruges med mange spidsmærker.
  • Let vægt med høj nøjagtighed og præcision til brug af professionelle
  • Bredt udvalg af pipetter med justerbare eller faste volumenområder
  • Nem lydstyrkeindstilling med klikstopmekanisme
  • Afslappet greb med ergonomisk fingerstøtte
  • Reduceret risiko for kontaminering med Safe-Cone-filtre tilgængelige
  • Kompatibel med mange universelle tips, bl.a Optifit Tips og SafetySpace Tips
Proline Plus-modeller har:
  • Farvekodning på pipetten
  • Fuldt autoklaverbar, med kun 3 dele at rydde
  • Mere ergonomisk design for lavere påkrævet pipeteringskraft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0.9, 1.2, 3%
Certificeringer/compliance ISO
Kompatible tips Optifit
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med Laboratorie
Model- Proline Plus
Antal kanaler 1
Type Mekanisk pipette
Volumen (metrisk) 2 til 20 μL
Vise Ryd lydstyrke
Filtertype Safe-Cone
Finger stil Ergonomi
Til brug med (applikation) Den er ideel til universiteter og gymnasier eller ethvert laboratorium, der søger et omkostningseffektivt væskehåndteringsværktøj
Til brug med (udstyr) Laboratorie
Præcision 04, 1, 2%
Mængde 1 hver
Gentagelighed Ja
Modstand Kemi