Få mere at vide
Sartorius™ Biohit™ Proline enkeltkanals mekaniske pipetter
Artikelnummer. 10155221 Shop alle Sartorius produkter
Volumen (metrisk):
0,2 til 2,5μ L
0,5 til 10 μL
2 til 20 μL
5 til 50 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10155221
Brand: Sartorius™ 720010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til universiteter og gymnasier eller ethvert laboratorium, der søger omkostningseffektivt, pålideligt væskehåndteringsværktøj. Sartorius™ Biohit™ Proline enkeltkanals mekaniske pipetter er pipetter med justerbar rækkevidde, der kan bruges med mange spidsmærker.
  • Let vægt med høj nøjagtighed og præcision til brug af professionelle
  • Bredt udvalg af pipetter med justerbare eller faste volumenområder
  • Nem lydstyrkeindstilling med klikstopmekanisme
  • Afslappet greb med ergonomisk fingerstøtte
  • Reduceret risiko for kontaminering med Safe-Cone-filtre tilgængelige
  • Kompatibel med mange universelle tips, bl.a Optifit Tips og SafetySpace Tips
Proline Plus-modeller har:
  • Farvekodning på pipetten
  • Fuldt autoklaverbar, med kun 3 dele at rydde
  • Mere ergonomisk design for lavere påkrævet pipeteringskraft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0.8%
Certificeringer/compliance ISO
Kompatible tips Optifit
Autoklaverbar Autoklaverbar
Antal kanaler 1
Type Mikropipette
Volumen (metrisk) 0,2 til 2,5μ L
Vise Ryd lydstyrke
Filtertype Safe-Cone
Finger stil Ergonomi
Til brug med (applikation) Den er ideel til universiteter og gymnasier eller ethvert laboratorium, der søger et omkostningseffektivt væskehåndteringsværktøj
Til brug med (udstyr) Laboratorie
Mængde 1 hver
Gentagelighed Ja
Modstand Kemi