Beskrivelse
- Let vægt med høj nøjagtighed og præcision til brug af professionelle
- Bredt udvalg af pipetter med justerbare eller faste volumenområder
- Nem lydstyrkeindstilling med klikstopmekanisme
- Afslappet greb med ergonomisk fingerstøtte
- Reduceret risiko for kontaminering med Safe-Cone-filtre tilgængelige
- Kompatibel med mange universelle tips, bl.a Optifit Tips og SafetySpace Tips
- Farvekodning på pipetten
- Fuldt autoklaverbar, med kun 3 dele at rydde
- Mere ergonomisk design for lavere påkrævet pipeteringskraft
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 0.9, 1.2, 3% |
| Certificeringer/compliance | ISO |
| Kompatible tips | Optifit |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med | Laboratorie |
| Model- | Proline Plus |
| Antal kanaler | 1 |
| Type | Mekanisk pipette |
| Volumen (metrisk) | 2 til 20 μL |
| Vise | Ryd lydstyrke |
| Vis mere |