Få mere at vide
Socorex™ Acura™ Elektro 956.08 Mikropipette
Artikelnummer. 11849233
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 til 200μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11849233 10 til 200μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 11849233 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 956.08.200
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Indeholder
Elektronisk pipette, individuelt QC-certifikat og betjeningsvejledning, pipetteoplader, hurtiglader med AC adapter og ledning, ekstra batteripakke, Qualitips pipettespidsprøver.
Let og ergonomisk venlig, denne elektroniske multi-kanal mikropipette kommer med et QC certifikat, Qualitips™ pipettespidsprøver og betjeningsvejledning. Socorex™ Acura™ Electro 956.08 Micropipette oplader hurtigt og har en lang arbejdsautonomi.
  • Enestående, brugervenlig ergonomi.
  • Letvægts.
  • Nemt, intuitivt, selvlærende program.
  • Stort display, vendbar højre/venstre aflæsning.
  • Mikroprocessorstyret motor.
  • Hurtig udskiftning, hurtig opladning, langtidsvirkende, genopladelig batteripakke.
  • Sekventiel spidsudkast.
  • Passer også på ethvert enkeltkanals volumetrisk modul.
Tekniske data
Nøjagtighed <±0,9 % -<± 0,6 %
Batteritype 4,8V NiMH
Certificeringer/compliance DA ISO 8655, GMP , GLP , NCCLS. IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostisk medicinsk udstyr), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, del 15 (elektromagnetisk kompatibilitet), ED 73/23 EEC, 93/68EEC IEC 61010-1 (elektrisk sikkerhed), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
Model- 956
Antal kanaler 8
Produktlinje Acura
Type Elektronisk mikropipette
Volumen (metrisk) 10 til 200μ L
Vise Højre/venstre LCD
Inkluderer QC certifikat, Qualitips™ pipettespidsprøver og betjeningsvejledning.
Inkrementer 1,0 μL
Præcision <0.6% - <0.25%
Mængde 1 hver
Opladningstid <1,5 timer
garanti 24 måneder