Beskrivelse
- Fortrykt med orange og sort Biohazard-logo og opbevaringsvejledning
- Indeholder 2 x 3 tommer absorberende pude for at reducere kontakt med op til 3 mL prøvevæsker
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Lynlås |
| Farve | Klar |
| Inkluderer | 2 x 3 tommer. Absorberende pude |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| nr. pr. sag | 6000/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1000 Pk. |
| Tykkelse (engelsk) | 1,80 mio |
| Længde (engelsk) | 6 tommer |
| Bredde (engelsk) | 4 tommer |