Få mere at vide
Heathrow Scientific™ X6 Biohazard Keeper, gulvmodel
Artikelnummer. 30804793 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
30,5 x 30,5 x 68,6 cm (12 x 12 x 27 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
30804793 30,5 x 30,5 x 68,6 cm (12 x 12 x 27 tommer) Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 30804793 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. BH2009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00 DKK
    686.05 DKK / Pakke med 6
    Spare 38.95 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Effektiv bortskaffelse af biologisk farligt affald
  • Biohazard Keeper Floor Model tilbyder en robust og økonomisk løsning til indsamling af ikke-skarpt biofarligt laboratorieaffald. Designet til nem brug og lugtkontrol
  • Bredmundet Lukk-A/Fjern-Låg for nem bortskaffelse og lugtreduktion
  • Holdbar bølgeblikkonstruktion med en 2 mil rød plastforing for lækagesikring
  • Ideelle til petriskåle, tuber, tallerkener, pipetter og prøvekopper
  • Tydeligt markeret med orange biohazard-symboler og tosprogede sikkerhedsadvarsler
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 63 L
Kapacitet (engelsk) 16.64 gal.
Farve Hvid, Blå
Dimensioner (L x B x H) 30,5 x 30,5 x 68,6 cm (12 x 12 x 27 tommer)
Engangs Single-use
Model- Gulvmodel
Mængde 6/Cs.
Sterilitet Non-sterile
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Korrugeret pap
Produkttype Biohazard Affaldskasse