Få mere at vide
Bel-Art™ Biofarlige bortskaffelsesposer med eller uden advarselsmærkat
Artikelnummer. p-3207298 Shop alle SP Scienceware produkter
Dimensioner (L x B):
24 x 12 tommer. (61 x 30 cm)
30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
36 x 24 tommer. (91 x 61 cm)
Farve:
Gennemskinnelig
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11392144
Brand: Bel-Art™ F131600005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Økonomisk og sikker bortskaffelse af brugte pipetter, petriskåle, cellekulturplader med flere brønde, cellekulturkolber, kulturplader, membranfiltre og andet biofarligt affald
  • Disse gennemsigtige, biofarlige plastposer af polypropylen er 0,03 mm (1,5 mil) tykke
  • Passere ASTM 1709 Dart Impact og ASTM 1922 Rivemodstandsprøver
  • Højtemperatur autoklaverbar ved maksimalt 135 °C (275 °F)
  • Kan også bruges som konventionelle skraldespande
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 L
Certificeringer/compliance ASTM D1709-98
Lukketype Slips med lynlås
Design Ikke-trykt uden steriliseringsplaster
Kapacitet (engelsk) 3 gal.
Farve Gennemskinnelig
Dimensioner (L x B) 24 x 12 tommer. (61 x 30 cm)
Engangs Engangsbrug
Længde (metrisk) 61 cm
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 30 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Bortskaffelse af brugte pipetter, petriskåle, kulturplader, membranfiltre mm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Længde (engelsk) 24 tommer
Tykkelse 0,03 mm
Materiale Polypropylen
Produkttype Biohazard taske