Få mere at vide
Bel-Art™ Biofarlige bortskaffelsesposer med eller uden advarselsmærkat
Beskrivelse
Økonomisk og sikker bortskaffelse af brugte pipetter, petriskåle, cellekulturplader med flere brønde, cellekulturkolber, kulturplader, membranfiltre og andet biofarligt affald
- Disse gennemsigtige, polypropylen plastik biohazard-poser er 0,03 mm (1,5 mil) tykke
- Højtemperatur-autoklaverbar ved maksimalt 135 °C (275 °F)
- Kan også bruges som konventionelle affaldsspandeindlæg
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 15 L |
| Certificeringer/compliance | ASTM D1709-98 |
| Lukketype | Strips |
| Design | Ikke-trykt uden steriliseringsplaster |
| Kapacitet (engelsk) | 3 gal. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Dimensioner (L x B) | 24 x 12 tommer (61 x 30 cm) |
| Engangs | Engangsbrug |
| Længde (metrisk) | 61 cm |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |