Få mere at vide
Bel-Art™ Biofarlige bortskaffelsesposer med eller uden advarselsmærkat
Artikelnummer. 11362154
Skift visning
Dimensioner (L x B):
24 x 12 tommer (61 x 30 cm)
30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
36 x 24 tommer (91 x 61 cm)
Farve:
Gennemskinnelig
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Farve Pakningsstørrelse
11362154 30 x 24 tommer (76 x 61 cm) Klar Pakke med 100
11392144 24 x 12 tommer (61 x 30 cm) Gennemskinnelig -
11352154 24 x 12 tommer (61 x 30 cm) Klar -
11302154 30 x 24 tommer (76 x 61 cm) Gennemskinnelig -
11312154 36 x 24 tommer (91 x 61 cm) Gennemskinnelig -
11372154 36 x 24 tommer (91 x 61 cm) Klar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11362154 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F131610009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00 DKK
    1240.16 DKK / Pakke med 100
    Spare 154.84 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Økonomisk og sikker bortskaffelse af brugte pipetter, petriskåle, cellekulturplader med flere brønde, cellekulturkolber, kulturplader, membranfiltre og andet biofarligt affald
  • Disse gennemsigtige, polypropylen plastik biohazard-poser er 0,03 mm (1,5 mil) tykke
  • Højtemperatur-autoklaverbar ved maksimalt 135 °C (275 °F)
  • Kan også bruges som konventionelle affaldsspandeindlæg
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 35 L
Certificeringer/compliance ASTM D1709-98
Lukketype Strips
Design Biohazard-symbol med steriliseringsplaster
Kapacitet (engelsk) 9 gal.
Farve Klar
Dimensioner (L x B) 30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
Engangs Engangsbrug
Længde (metrisk) 76 cm
Sterilitet Ikke-steril
Bredde (metrisk) 61 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Bortskaffelse af brugte pipetter, petriskåle, kulturplader, membranfiltre og mere
Bredde (engelsk) 24 tommer
Længde (engelsk) 30 tommer
Tykkelse 1,5 mm (0,03 mm)
Materiale Polypropylen
Produkttype Biohazard Bag