Få mere at vide
Bel-Art™ Biofarlige bortskaffelsesposer med eller uden advarselsmærkat
Artikelnummer. 11312154
Skift visning
Dimensioner (L x B):
24 x 12 tommer. (61 x 30 cm)
30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
36 x 24 tommer. (91 x 61 cm)
Farve:
Gennemskinnelig
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Farve unitSize
11312154 36 x 24 tommer. (91 x 61 cm) Gennemskinnelig -
11392144 24 x 12 tommer. (61 x 30 cm) Gennemskinnelig -
11352154 24 x 12 tommer. (61 x 30 cm) Klar -
11302154 30 x 24 tommer (76 x 61 cm) Gennemskinnelig -
11362154 30 x 24 tommer (76 x 61 cm) Klar Pakke med 100
11372154 36 x 24 tommer. (91 x 61 cm) Klar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11312154 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F131620005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Økonomisk og sikker bortskaffelse af brugte pipetter, petriskåle, cellekulturplader med flere brønde, cellekulturkolber, kulturplader, membranfiltre og andet biofarligt affald
  • Disse gennemsigtige, biofarlige plastposer af polypropylen er 0,03 mm (1,5 mil) tykke
  • Passere ASTM 1709 Dart Impact og ASTM 1922 Rivemodstandsprøver
  • Højtemperatur autoklaverbar ved maksimalt 135 °C (275 °F)
  • Kan også bruges som konventionelle skraldespande
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 170 L
Certificeringer/compliance ASTM D1709-98
Lukketype Slips med lynlås
Design Ikke-trykt uden steriliseringsplaster
Kapacitet (engelsk) 20 gal.
Farve Gennemskinnelig
Dimensioner (L x B) 36 x 24 tommer. (91 x 61 cm)
Engangs Engangsbrug
Længde (metrisk) 91 cm
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 61 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Bortskaffelse af brugte pipetter, petriskåle, kulturplader, membranfiltre mm
Bredde (engelsk) 24 tommer
Længde (engelsk) 36 tommer.
Tykkelse 0,03 mm
Materiale Polypropylen
Produkttype Biohazard taske