Få mere at vide
Bel-Art™ Biofarlige bortskaffelsesposer med eller uden advarselsmærkat
Shop alle SP Scienceware produkter
Dimensioner (L x B):
24 x 12 tommer. (61 x 30 cm)
30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
36 x 24 tommer. (91 x 61 cm)
Farve:
Gennemskinnelig
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Økonomisk og sikker bortskaffelse af brugte pipetter, petriskåle, cellekulturplader med flere brønde, cellekulturkolber, kulturplader, membranfiltre og andet biofarligt affald
- Disse gennemsigtige, biofarlige plastposer af polypropylen er 0,03 mm (1,5 mil) tykke
- Passere ASTM 1709 Dart Impact og ASTM 1922 Rivemodstandsprøver
- Højtemperatur autoklaverbar ved maksimalt 135 °C (275 °F)
- Kan også bruges som konventionelle skraldespande
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 45 L |
| Certificeringer/compliance | ASTM D1709-98 |
| Lukketype | Slips med lynlås |
| Design | Ikke-trykt uden steriliseringsplaster |
| Kapacitet (engelsk) | 12 gal. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Dimensioner (L x B) | 30 x 24 tommer (76 x 61 cm) |
| Engangs | Engangsbrug |
| Længde (metrisk) | 76 cm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |