Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Biohazard bortskaffelsesposer
Artikelnummer. 16320676 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Produkttype:
Benchtop Biohazard bortskaffelsespose
Taskeholder
Kapacitet (metrisk):
2 l
9 l
19 l
40 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
16320676 Benchtop Biohazard bortskaffelsespose 9 l -
15519083 Benchtop Biohazard bortskaffelsespose 2 l Pakke med 500
15529083 Benchtop Biohazard bortskaffelsespose 19 l Pakke med 200
16330676 Benchtop Biohazard bortskaffelsespose 40 l -
16300676 Taskeholder 2 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16320676 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. HS10321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.00 DKK
    633.86 DKK / Pakke med 200
    Spare 68.14 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Biohazard bortskaffelsesposer til personlig eller generel laboratoriebrug, flere størrelser tilgængelige for at passe til alle behov.
  • Biohazard opsamlingspose
  • Biohazard advarselssymbol og forholdsregler trykt på engelsk, spansk og fransk
  • Inkluderer et indikatorplaster, der bliver mørkere, når det autoklaveres
  • Autoklaverbar til 250 °F (121 °C)
  • Engangs
  • HS10044H poseholder er KUN til brug med HS10320 2 L pose
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Bortskaffelse af biologiske farer
Til brug med (udstyr) Autoklavering
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 200 Pk.
Ydre emballage Æske
Tykkelse (engelsk) 63 mio
Dimensioner (L x B) 14 x 19 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 14 x 19 x 0,06 tommer.
Længde (engelsk) 14''
Bredde (engelsk) 19''
Højde (engelsk) 0,06 tommer.
Højde (metrisk) 0.15 cm
Vægt (engelsk) 0.03 lb.
Vægt (metrisk) 0.01 kg
Produkttype Benchtop Biohazard bortskaffelsespose
Kapacitet (engelsk) 2,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 l
Længde (metrisk) 35.6 cm
Bredde (metrisk) 48.3 cm
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm