Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Biohazard bortskaffelsesposer
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkterBeskrivelse
- Biohazard opsamlingspose
- Biohazard advarselssymbol og forholdsregler trykt på engelsk, spansk og fransk
- Inkluderer et indikatorplaster, der bliver mørkere, når det autoklaveres
- Autoklaverbar til 250 °F (121 °C)
- Engangs
- HS10044H poseholder er KUN til brug med HS10320 2 L pose
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Rød |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Bortskaffelse af biologiske farer |
| Til brug med (udstyr) | Autoklavering |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| nr. pr. sag | 500 Pk. |
| Ydre emballage | Æske |
| Tykkelse (engelsk) | 63 mio |
| Vis mere |